Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite F12-6 x 500 LEX fast vinkelrotor med Auto-Lock för LYNX 4000 och 6000 Superspeed Centrifuges
Produktkod. 13426093
Change view
Kapacitet:
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
13426093 6 x 500 ml Varje
1 options
Produktkod. 13426093 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 096062375
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Förkorta inställningstiden för körning samtidigt som du säkerställer att rotorn är säker med denna avancerade centrifugrotor.
Förkorta inställningstiden för körning samtidigt som du får trygghet i att rotorn är säker med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F12-6 x 500 Fixed-Angle Rotor, som driver populära 500mL flaskor till över 24 400 xg, och stöder mindre flaskor med tillgängliga adaptrar.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™Rotorbyte
  • Säkert, tryckknappsrotorbyte på mindre än 3 sekunder
  • Förbättrad säkerhet och bekvämlighet
  • Inga verktyg behövs
  • Byt snabbt rotorer och applikationer
Thermo Scientific™ Auto-ID™Omedelbar rotoridentifikation
  • Omedelbar identifiering av en rotor
  • Rotorspecifikationer laddas automatiskt in i centrifugparametrar
  • Förkortar inställningstiden, förbättrar säkerheten
Hastighetshandtag
  • Accelererar och förenklar åtdragningen av rotorlocket och säkerställer att locket är ordentligt fastsatt
  • Enklare och säkrare lyft och bärande av rotorer, ytterligare förstärkt med den lätta designen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fiberlite F12-6x500 LEX fast vinkelrotor
Material Kolfiberkomposit
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 6 x 500 ml
Max. RCF 24,471 x g
Max. Hastighet 12,000 rpm
Radie (metrisk) 152 mm
Radie (metrisk) Min. 41 mm
K-faktor 1,388
Max. Rörlängd 160 mm
Max. Diameter på rör 70 mm
Nettovikt 20.0 lb. (9.1 kg)
För användning med (utrustning) Sorvall LYNX 6000 och 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel 20°
Bioinneslutning Ja