Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy fastvinkelrotor
Produktkod. 10517175 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus Centrifuge
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10517175 Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus Centrifuge Varje
1 options
Produktkod. 10517175 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 46922
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135220.00 SEK
    129373.45 SEK / Paket med 1
    Save 5846.55 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utför ett komplett arbetsflöde i ett enda koniskt rör, och uppnå tids- och kostnadseffektivitet samt minska avfallsmängden med denna rotor med fast vinkel.
Stöd ett komplett arbetsflöde i ett enda koniskt rör med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy fastvinkelrotor, som möjliggör tids- och kostnadseffektivitet samt minskade avfall.
Funktioner
  • Minska körtiderna med högre G-krafter som uppnås genom lätta kolfiberrotorer
  • Korrosions- och utmattningsbeständig design för strukturell integritet
  • Uppbackad av 15 års garanti
  • Kompatibel med Thermo Scientific™ Nalgene™ flaskor och rör för kompletta centrifuglösningar
Kompatibel med:
Beckman™ J2-serien, Avanti Serier (förutom Avanti J-HC), Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus-serien, Jouan KR22i och Hitachi™ Himac™ CR21/CR22 Series centrifuger
Rekommenderas för:
Subcellulära fraktioner, bakteriepelletering, lysatklarning, cellmembran, sackarosgradientlösning av stora subcellulära partiklar och gradientseparation av celler
Anmärkning:
†Prestanda kan variera beroende på centrifugmodell.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fiberlite F13-14 x 50cy fastvinkelrotor
Material Kolfiberkomposit
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 4 x 50 mL
Max. RCF 29,000 x g
Max. Hastighet 13,000 rpm
Radie (metrisk) 153 mm
Radie (metrisk) Min. 83 mm
K-faktor 916
Max. Rörlängd 115 mm
Max. Diameter på rör 29 mm
Nettovikt 15.5 lb. (7.03 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus Centrifuge
Vinkel 34°
Certifikat och efterlevnad Biocontainment Certifierad av CAMR , HPA, Porton Down, Storbritannien
Min. RCF 15,710 x g
Bioinneslutning Ja