Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy fastvinkelrotor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10131293
Max. Hastighet:
9 000 varv/min (10 000 med 230 V-modellen)
9 250 rpm (10 000 rpm med 230V-modell)
Max. RCF:
13 855 x g (17 105 x g med 230 V)
14 636 xg (17 105 xg med 230 V)
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific Sorvall Legend T Plus/RT Plus-centrifuger
Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 och Sl 40F centrifuger
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10131293
Brand: Thermo Scientific™ 75006526
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Separera upp till fjorton 50 ml koniska rör på en gång i ett kemiskt resistent och lättare alternativ än aluminium med rotorer med fast vinkel. De erbjuder också säkra alternativ i en reparerbar rotor med 15 års garanti för att spara på ersättningskostnader.
Separations of up to fourteen 50mL conical tubes at one time in a chemically-resistant and lighter option than aluminum. Thermo Scientific Fiberlite Rotors also offer safe alternatives in a repairable rotor with 15 year warranty to save on replacement costs.
  • Capacity: 14 × 50mL
  • Maximum Speed/RCF: 10,000rpm/17,105 x g†
Fiberlite Rotors
These lightweight, carbon fiber rotors maximize performance with versatility, speed and a robust, corrosion-free design.
  • Enhanced productivity: Reduce run-times with higher G-forces with our lightweight carbon fiber rotors
  • Unequalled durability: Corrosion-and fatigue-resistant design ensures structural integrity
  • Secure investment: Backed by a 15-year warranty
  • Compatible with Thermo Scientific Nalgene™ bottles and tubes for complete centrifuge solutions
Ordering Information:
Tube adapters are sold separately. For O-ring refresher kit, order 021-149-027 or contact your Sales Representative for more information.
Compatible with:
Thermo Scientific Multifuge™ X3/X3R/X3F/X3FR, Sorvall™ Legend™ XT/XF/XTR Centrifuge Series.
Recommended for:
Pelleting prokaryotic and eukaryotic cells from cell cultures.
Note:
†Performance may vary by centrifuge model
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fiberlite F13-14 x 50cy Fixed Angle Rotor for Sorvall Legend T Plus/RT Plus
Typ Fixed Angle Rotor
Kapacitet 14 x 50 mL
Max. RCF 13 855 x g (17 105 x g med 230 V)
Max. Hastighet 9 000 varv/min (10 000 med 230 V-modellen)
Radie (metrisk) Min. 8.3 cm
K-faktor 1808
Max. Rörlängd 121 mm
Max. Diameter på rör 30 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall Legend T Plus/RT Plus-centrifuger
Vinkel 34°
Bioinneslutning Yes
Gröna funktioner Energy efficient, less waste