Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy fastvinkelrotor
Beskrivning
Separationer av upp till fjorton 50 ml koniska rör samtidigt i ett kemiskt resistent och lättare alternativ än aluminium. Thermo Scientific Fiberlite Rotorer erbjuder också säkra alternativ i en reparerbar rotor med 15 års garanti för att spara på ersättningskostnader.
Funktioner
Fiberlite Rotorer:
- Minskar körtider med högre G-krafter som uppnås med våra lätta kolfiberrotorer
- Korrosions- och utmattningsbeständig design för strukturell integritet
- Uppbackad av 15 års garanti
- Kompatibel med Thermo Scientific™ Nalgene™ flaskor och rör för kompletta centrifuglösningar
Beställningsinformation:
Slangadaptrar säljs separat. För O-ring refresher kit, beställ 021-149-027 eller kontakta din säljare för mer information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Multifuge™ X3/X3R/X3F/X3FR, Sorvall™ Legend™ XT/XF/XTR Centrifuge Series.
Rekommenderas för:
Pelletering av prokaryota och eukaryota celler från cellkulturer.
Anmärkning:
†Prestanda kan variera beroende på centrifugmodell.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fiberlite F13-14 x 50cy fastvinkelrotor för Sorvall Förklaring X1/XT/XF |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 14 x 50 mL |
| Max. RCF | 14 636 xg (17 105 xg med 230 V) |
| Max. Hastighet | 9 250 rpm (10 000 rpm med 230V-modell) |
| Radie (metrisk) Min. | 8.3 cm |
| K-faktor | 1808 |
| Max. Rörlängd | 121 mm |
| Max. Diameter på rör | 30 mm |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 och Sl 40F centrifuger |
| Visa mer |