Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite F14-14 x 50cy för LYNX 4000 och 6000 Superspeed Centrifuges
Produktkod. 13431369
Change view
Kapacitet:
14 x 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
13431369 14 x 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 13431369 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 096145075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116370.00 SEK
    114620.33 SEK / Paket med 1
    Save 1749.67 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Förkorta inställningstiden och upplev sinnesro att rotorn är säker med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-14 x 50cy Rotor med fast vinkel.
Förkorta inställningstiden och upplev sinnesro att rotorn är säker med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-14 x 50cy Rotor med fast vinkel. Idealisk för pelletering av celler, vävnadshomogenat eller subcellulära separationer vid höga hastigheter, denna kolfiberrotor stöder 50 ml koniska rör, med adaptrar för 15 ml eller andra rör.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorbyte:
  • Säkert, tryckknappsrotorbyte på mindre än 3 sekunder
  • Förbättrad säkerhet och bekvämlighet
  • Inga verktyg behövs
Thermo Scientific™ Auto-ID™Omedelbar rotoridentifiering:
  • Omedelbar identifiering av en rotor
  • Rotorspecifikationer laddas automatiskt in i centrifugparametrar
  • Förkortar inställningstiden, förbättrar säkerheten
Hastighetshandtag:
  • Accelererar och förenklar åtdragningen av rotorlocket och säkerställer att locket är ordentligt fastsatt
  • Gör lyft och bärande av rotorer enklare och säkrare, ytterligare förstärkt med den lätta designen
Förbättrad ergonomi och prestanda:
  • lättviktskolfiber och innovativ konstruktion tillåter unika rotordesigner som inte är möjliga med metall.
  • Korrosions- och utmattningsbeständighet säkrar rotorns strukturella integritet för oöverträffad hållbarhet.
  • Rotor har 15 års garanti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fiberlite F14-14x50cy fast vinkelrotor
Material Kolfiberkomposit
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 14 x 50 ml
Max. RCF 33,746 x g
Max. Hastighet 14,000 rpm
Radie (metrisk) 154 mm
Radie (metrisk) Min. 83 mm
K-faktor 798
Max. Rörlängd 115 mm
Max. Diameter på rör 29 mm
Nettovikt 17.5 lb. (8.0 kg)
För användning med (utrustning) Sorvall LYNX 6000 och 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel 34°
Bioinneslutning Ja