Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE Rotor med fast vinkel
Beskrivning
Öka prestanda med mångsidighet, hastighet och en robust, korrosionsfri kolfiberdesign genom att använda Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE Fixed Angle Rotor, som stöder en rad kapaciteter och applikationer.
Funktioner
Fiberlite Rotorer:
- Minska körtiderna med högre G-krafter som uppnås genom lätta kolfiberrotorer
- Korrosions- och utmattningsbeständig design som säkerställer strukturell integritet
- Uppbackad av 15 års garanti
- Kompatibel med Thermo Scientific™ Nalgene™ flaskor och rör för kompletta centrifuglösningar
Beställningsinformation:
Slangadaptrar säljs separat. Beställ O-ring Refresher Kit (021-062-153) för ersättningar. Kontakta din säljare för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ Super T21, Sorvall Legend™ XT, T+, Multifuge™ X3, 3+-serien, Beckman™ GS-6, Allegra™ 6, GP Serie
Rekommenderas för:
Pelletering av bakterier eller jästceller och för att rena nukleinsyror och celler
Anmärkning:
†Prestanda kan variera beroende på centrifugmodell.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fiberlite F14-6 x 250LE fast vinkelrotor för användning med Thermo Scientific Sorvall Legend XT, Multifuge X3-serien |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 6 x 250 mL |
| Max. RCF | 15 316 xg (18 533 xg med 230 V) |
| Max. Hastighet | 10 000 varv/min (11 000 varv/min 230V) |
| Radie (metrisk) Min. | 3.7 cm |
| K-faktor | 2737 |
| Max. Rörlängd | 125 mm |
| Max. Diameter på rör | 62 mm |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F och SL 40F Centrifuger |
| Visa mer |