Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE rotoradaptrar
Produktkod. 12796947
Kapacitet:
15 ml koniskt rör (set om 2)
5 ml rundbottnad rör
50 ml koniskt rör (set om 2)
50 ml rundbottnad tub (set om 2)
7 ml rundbottnad rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 12796947
Brand: Thermo Scientific™ 00456
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kombinera denna rotoradapter med Fiberlite F14-6 x 250LE rotor med fast vinkel.
Kombinera Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE rotoradaptrar med Fiberlite F14-6 x 250LE rotor med fast vinkel.
Anmärkning:
  • Adaptrarna 00369 och 00456 måste användas tillsammans för 7 ml rundbottnade rör
Beställningsinformation:
Fiberlite F14-6x250LE rotorkropp med fast vinkel (75003662) är också tillgänglig. Kontakta återförsäljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Kapacitet 7 ml rundbottnad rör