Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y Adaptrar
Kapacitet:
10 ml Vacutainer-rör
100 ml Oak Ridge-rör
15 ml koniskt rör
16 ml Oak Ridge-rör
3 ml Vacutainer-rör
30 ml Oak Ridge-rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Lägg till mångsidighet till din rotor med fast vinkel med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y Adaptrar, som stöder Ridge™ , Vacutainer™ och koniska rör.
Adaptrar håller ek Ridge™ , Vacutainer™ och koniska rör, och varierar beroende på kapacitet.
Beställningsinformation:
Beställ lockets O-ring (022062034), O-ringsuppfräschningssatsen (021062038), lockmonteringen (099062034) och Fiberlite F14-6x250y Rotor (78500) separat. Kontakta din säljare för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotorrörsadapter |
| Kapacitet | 15 ml koniskt rör |
| Fartyg per adapter | 5 |