Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite F14-6 x 250y fast vinkelrotor för LYNX 4000 och 6000 Superspeed Centrifuges
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13491359
Change view
Kapacitet:
6 x 250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet unitSize
13491359 6 x 250 ml Varje
1 options
Produktkod. 13491359 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 096062075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124425.00 SEK
    122564.32 SEK / Paket med 1
    Save 1860.68 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättra ergonomin och prestanda med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y Rotor med fast vinkel.
Förbättra ergonomin och prestanda med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y Fixed-Angle Rotor, idealisk för vävnadshomogenat eller mindre volym jäst eller bakteriekulturseparationer. Denna lättviktsrotor erbjuder sex platsers kapacitet för flaskor upp till 250 ml.
Funktioner
  • lättviktskolfiber och innovativ konstruktion tillåter unika rotordesigner som inte är möjliga med metall
  • Korrosions- och utmattningsbeständig konstruktion säkrar rotorns strukturella integritet för oöverträffad hållbarhet
  • Uppbackad av 15 års garanti
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorbyte:
  • Säkert, tryckknappsrotorbyte på mindre än tre sekunder
  • Förbättrad säkerhet och bekvämlighet
  • Inga verktyg behövs
  • Byt snabbt rotorer och applikationer
Thermo Scientific™ Auto-ID™ Omedelbar rotoridentifiering:
  • Omedelbar identifiering av en rotor
  • Rotorspecifikationer laddas automatiskt in i centrifugparametrar
  • Förkortar inställningstiden, förbättrar säkerheten
Hastighetshandtag:
  • Accelererar och förenklar åtdragningen av rotorlocket och säkerställer att locket är ordentligt fastsatt
  • Enklare och säkrare lyft och bärande av rotorer, ytterligare förstärkt med den lätta designen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fiberlite F14-6x250y Rotor med fast vinkel
Material Kolfiberkomposit
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 6 x 250 ml
Max. RCF 30,240 x g
Max. Hastighet 14,000 rpm
Radie (metrisk) 138 mm
Radie (metrisk) Min. 37 mm
K-faktor 1,699
Max. Rörlängd 135 mm
Max. Diameter på rör 62 mm
Nettovikt 17.5 lb. (8.0 kg)
För användning med (utrustning) Sorvall LYNX 6000 och 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel 23°
Bioinneslutning Ja