Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y fast vinkelrotor
Description
Bearbeta stora volymer med sexplatsen, 250 ml Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6x250y Rotor med fast vinkel.
Funktioner
Fiberlite rotorer:
- Körtiderna reduceras med högre G-krafter som uppnås genom lätta kolfiberrotorer
- Korrosions- och utmattningsbeständig design säkerställer strukturell integritet
- Rotor har 15 års garanti
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ RC-6 Plus, Sorvall Evolution™ RC Serie, Thermo Scientific™ Jouan KR22i, Beckman™ J2-serien, Beckman J2, Avanti Serie, Hitachi™ Himac CR21/CR22-serien, Nalgene™ flaskor och rör
Rekommenderas för:
Bearbetning av lysat, homogenat, ammoniumsulfatfällning av proteiner och enzymer och växtvävnadshomogenat
†Prestanda kan variera beroende på centrifugmodell.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Fiberlite F14-6 x 250y fast vinkelrotor |
| Material | Kolfiberkomposit |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 6 x 250 mL |
| Max. RCF | 30,100 x g |
| Max. Hastighet | 14,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 137 mm |
| Radie (metrisk) Min. | 37 mm |
| K-faktor | 1690 |
| Max. Rörlängd | 135 mm |
| Show More |