Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15-8 x 50cy fastvinkelrotor
Description
Pelletsfraktionerade prover med hög RCF med hjälp av Thermo ScientificTM FiberliteTM F15-8 x 50cy fastvinkelrotor.
Funktioner:
Fiberlite-rotor:
- Minskar körtider med högre G-krafter som uppnås med lätta kolfiberrotorer
- Säkerställer strukturell integritet genom korrosions- och utmattningsbeständig design
- Uppbackad av 15 års garanti
Beställningsinformation:
Adaptrar säljs separat. O-ring Uppfriskningssats (021-085-077) finns också. Kontakta återförsäljare för mer information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ legend™ X1, XT, Multifuge™ X1, X3 och Thermo Scientific Nalgene™ flaskor och rör
Rekommenderas för:
Pelletering av celler, bakterier, subcellulära fraktioner och små mängder nukleinsyror och virus
Anmärkning:
†Prestanda kan variera beroende på centrifugmodell.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Fiberlite F15-8 x 50cy fastvinkelrotor för Thermo Scientific Sorvall legend X1, Sorvall legend XT |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 8 x 50 mL |
| Max. RCF | 24 446 x g |
| Max. Hastighet | 14 500 varv/min |
| Radie (metrisk) | 104 mm |
| K-faktor | 1381 |
| Max. Rörlängd | 121 mm |
| Max. Diameter på rör | 30 mm |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 och Sl 40F centrifuger |
| Show More |