Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite F20-12 x 50 LEX fast vinkelrotor för LYNX 4000 och 6000 Superspeed Centrifuges
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13476093
Change view
Kapacitet:
12 x 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
13476093 12 x 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 13476093 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 096124375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94700.00 SEK
    93285.06 SEK / Paket med 1
    Save 1414.94 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför subcellulära separationer med hjälp av en Thermo Scientific™ Fiberlite™ F20-12 x 50 LEX kolfiberrotor med fast vinkel, som har förbättrad ergonomi och avancerad prestanda.
Utför subcellulära separationer med hjälp av en Thermo Scientific™ Fiberlite™ F20-12 x 50 LEX kolfiberrotor med fast vinkel, som har förbättrad ergonomi och avancerad prestanda. Den lätta kolfibern och den innovativa konstruktionen tillåter unika rotordesigner som inte är möjliga med metall. Korrosions- och utmattningsbeständig konstruktion säkrar rotorns strukturella integritet för oöverträffad hållbarhet.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorbyte:
  • Säkert, tryckknappsrotorbyte på mindre än tre sekunder
  • Förbättrad säkerhet och bekvämlighet
  • Inga verktyg behövs
  • Byt snabbt rotorer och applikationer
Thermo Scientific™ Auto-ID™ Omedelbar rotoridentifiering:
  • Omedelbar identifiering av en rotor
  • Rotorspecifikationer laddas automatiskt in i centrifugparametrar
  • Förkortar inställningstiden, förbättrar säkerheten
Hastighetshandtag:
  • Accelererar och förenklar åtdragningen av rotorlocket och säkerställer att locket är ordentligt fastsatt
  • Enklare och säkrare lyft och bärande av rotorer, ytterligare förstärkt med den lätta designen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fiberlite F20-12x50 LEX fast vinkelrotor
Material Kolfiberkomposit
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 12 x 50 ml
Max. RCF 51,428 x g
Max. Hastighet 20,000 rpm
Radie (metrisk) 115 mm
Radie (metrisk) Min. 56 mm
K-faktor 455
Max. Rörlängd 115 mm
Max. Diameter på rör 29 mm
Nettovikt 11.5 lb. (5.25 kg)
För användning med (utrustning) Sorvall LYNX 6000 och 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel 25°
Bioinneslutning Ja