Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y Rotor med fast vinkel
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12141680
Change view
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus Centrifuge
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
12141680 Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus Centrifuge Varje
1 options
Produktkod. 12141680 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 46923
Separera prover säkert med maximal g-kraft med hjälp av rotorn med fast vinkel med biotätningsteknik.
Separera prover säkert vid maximal g-kraft med hjälp av Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y Fixed-Angle Rotor med Bioseal-teknik.
Funktioner
Fiberlite Rotorer :
  • Minska körtiderna med högre G-krafter som uppnås med lätta kolfiberrotorer
  • Säkerställ strukturell integritet med korrosions- och utmattningsbeständig design
  • Uppbackad av 15 års garanti
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ RC-6 Plus-serien, Thermo Scientific™ Jouan KR22i centrifug, Beckman™ J2-serien, Thermo Scientific™ Nalgene™ flaskor och rör
Rekommenderas för:
Subcellulära fraktioner, bakteriepelletering, lysatklarning, cellmembran, sackarosgradientisolering av mitokondrier, endoplasmatiskt retikulum och gradientseparation av celler med Percoll , Ficoll , Optiprep eller Nycodenz lösningar
Anmärkning:
†Prestanda kan variera beroende på centrifugmodell.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fiberlite F21-8 x 50y Rotor med fast vinkel
Material Kolfiberkomposit
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 8 x 50 mL
Max. RCF 52,400 x g
Max. Hastighet 21,000 rpm
Radie (metrisk) 106 mm
Radie (metrisk) Min. 33 mm
K-faktor 669
Max. Rörlängd 115 mm
Max. Diameter på rör 29 mm
Nettovikt 9.9 lb. (4.49 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus Centrifuge
Vinkel 34°
Min. RCF 16,299 x g
Bioinneslutning Ja