Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite F37L-8 x 100 fast vinkelrotor för WX+ Ultraspeed Centrifuges
Produktkod. 15315252
Change view
Kapacitet:
8 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15315252 8 x 100 ml Varje
1 options
Produktkod. 15315252 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 096087056
 Begränsad artikel
I lager
Minska det erforderliga antalet körningar för högvolymseparationer med denna ultrahastighetskolfiberrotor som har två extra rörhåligheter.
Minska det erforderliga antalet körningar för högvolymseparationer med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F37L-8 x 100 Fixed-Angle Rotor, en kolfiberrotor med ultrahastighet som erbjuder två extra rörhåligheter för en total kapacitet på åtta platser.
Fiberlite rotorer:
  • Minska körtiderna med högre G-krafter som uppnås med lätta kolfiberrotorer
  • Säkerställ strukturell integritet med korrosions- och utmattningsbeständig design
  • Uppbackad av 15 års garanti
Beställningsinformation:
Röradaptrar säljs separat och rymmer en mängd olika rör i olika kapaciteter. Adaptrar finns i paket om två. Kontakta återförsäljare för mer information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ WX Ultracentrifuge Series och Beckman™ Golvmodell L-serien (förutom Optima) centrifuger, Nalgene™ flaskor och rör
Rekommenderas för:
Separationer av subcellulära organeller eller koncentration av virus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fiberlite F37L-8 x 100 Rotor med fast vinkel
Material Kolfiberkomposit
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 8 x 100 ml
Max. RCF 182,460 x g
Max. Hastighet 37,000 rpm
Radie (metrisk) 119 mm
Radie (metrisk) Min. 48.8 mm
K-faktor 168
Max. Rörlängd 102 mm
Max. Diameter på rör 38 mm
Nettovikt 25 lb. (11.34 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 25°
Min. RCF 73,600 x g