Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite F50L-24 x 1,5 för WX+ Ultraspeed Centrifuges
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12101630
Change view
Kapacitet:
24 x 1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet unitSize
12101630 24 x 1,5 ml Varje
1 options
Produktkod. 12101630 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 096247028
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå hög maximal RCF och kapacitet på 14 platser med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-24 x 1,5 ml rotor med fast vinkel.
Bearbeta prover med hög maximal RCF och kapacitet på 24 platser med hjälp av Thermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-24 x 1,5 ml rotor med fast vinkel.
Fiberlite rotorer:
  • Minska körtiderna med högre G-krafter med våra lätta kolfiberrotorer
  • Säkerställ strukturell integritet med korrosions- och utmattningsbeständig design
  • Uppbackad av 15 års garanti
Beställningsinformation:
Röradaptrar säljs separat och rymmer en mängd olika rör med olika kapacitet; finns i paket om två. Kontakta återförsäljare för mer information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ WX, Sorvall Discovery™ SE-serien och Beckman™ Optima L Series centrifuger, Nalgene™ flaskor och rör
Rekommenderas för:
Densitetsgradientcentrifugering med liten kapacitet av subcellulära partiklar, nukleinsyror och differentiell centrifugering av små partiklar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fiberlite F50L-24 x 1,5 rotor med fast vinkel
Material Kolfiberkomposit
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 24 x 1,5 ml
Max. RCF 280,000 x g
Max. Hastighet 50,000 rpm
Radie (metrisk) 100 mm
Radie (metrisk) Min. 72 mm
K-faktor 33
Max. Rörlängd 40 mm
Max. Diameter på rör 11 mm
Nettovikt 11.5 lbs. (5.3 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 45°
Min. RCF 201,600 x g