Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite F50L-8 x 39 fast vinkelrotor för WX+ Ultraspeed Centrifuges
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12171610
Change view
Kapacitet:
8 x 39 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet unitSize
12171610 8 x 39 ml Varje
1 options
Produktkod. 12171610 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 096087051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279225.00 SEK
    262736.10 SEK / Paket med 1
    Save 16488.90 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Thermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-8 x 39 rotor med fast vinkel vid hastigheter upp till 50 000 rpm och en maximal kraft på 266 000 xg
Använd Thermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-8 x 39 rotor med fast vinkel vid hastigheter upp till 50 000 rpm och en maximal kraft på 266 000 xg; en hållbar, kolfiberdesign optimerar prestandan under rotorns livslängd.
Fiberlite rotorer:
  • Minska körtiderna med högre G-krafter som uppnås med lätta kolfiberrotorer
  • Säkerställ strukturell integritet med korrosions- och utmattningsbeständig design
  • Uppbackad av 15 års garanti
Beställningsinformation:
Röradaptrar säljs separat och rymmer en mängd olika rör med olika kapacitet; finns i paket om två. Kontakta återförsäljare för mer information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ WX, Sorvall Discovery™ SE-serien och Beckman™ Optima L Series centrifuger, Nalgene™ flaskor och rör
Rekommenderas för:
Differentiell centrifugering av subcellulära partiklar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fiberlite F50L-8 x 39 Rotor med fast vinkel
Material Kolfiberkomposit
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 8 x 39 ml
Max. RCF 266,000 x g
Max. Hastighet 50,000 rpm
Radie (metrisk) 95.07 mm
Radie (metrisk) Min. 43 mm
K-faktor 80
Max. Rörlängd 89 mm
Max. Diameter på rör 25 mm
Nettovikt 18.5 lb. (8.3 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 23°
Min. RCF 109,200 x g