Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite F55-12x1,5 MUC Micro-Ultracentrifuge Rotor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Som en unik, lätt och utmattningsbeständig kolfiberrotor, Fiberlite F55-12x1,5 MUC kan köras med maximal g-kraft vid 221 575 xg och hastighet vid 55 000 rpm. Det är ett effektivt val för mikrovolymseparation av protein, virus, samt avlägsnande av lipemi i blodprover efter biokemiska tester.
- Maximal g-kraft vid 221 575 xg och hastighet vid 55 000 rpm
- För mikrovolymseparation av protein, virus, samt avlägsnande av lipemi i blodprover före biokemiska tester
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Kolfiberkomposit |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 12 x 1,5 ml |
| Max. RCF | 221,575 xg |
| Max. Hastighet | 55,000 rpm |
| För användning med (utrustning) | Sorvall MTX / MX+ serie mikro-ultracentrifug |
| Bioinneslutning | Nej |