Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite F6-10 x 1000 LEX kolfiberrotor (för BIOS A Large-Capacity Centrifuge)
Produktkod. 15995350 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
10 x 1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15995350 10 x 1000 ml Varje
1 options
Produktkod. 15995350 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 096101001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    485030.00 SEK
    477773.87 SEK / Paket med 1
    Save 7256.13 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Accelerera biobearbetningen med 10-liters kapacitet och en RCF på upp till 12 000 x G av Thermo Scientific™ Fiberlite™ F6-10x1000 LEX rotor.
Batch dubbelbearbetning med Thermo Scientific™ Sorvall™ RC BIOS Ett centrifugsystem.
Hög genomströmning minskar cykeltiderna genom att centrifugera upp till 10 x 1 liters flaskor i en enda centrifugering.
Förbättra produktiviteten med Fiberlite kolfiberrotorer
  • Oöverträffad strukturell integritet:
    • Utmattningsmotstånd eliminerar behovet av att minska eller begränsa hastigheten under rotorns livslängd
    • Korrosionsbeständig design skyddar mot ständigt närvarande fara på grund av fukt, kemikalier, alkaliska lösningar eller andra salter i laboratoriet
  • Ladda rör direkt i rotorn, eliminera flerkapslar som kan vara felplacerade eller skadade
  • Säker investering, med 15 års garanti
Beställningsinformation: Beställ rotorkropp (096-01001) för komplett montering. Rotorkropp levereras med en uppsättning av Thermo Scientific Fiberlite Superspeed PPCO-flaskor 010-1491. För rotorvårdssats, beställ 021-101001; Lockmontering, beställning 099-101001; Kontakta din säljare för information.
Kompatibel med:Thermo Scientific™ Sorvall™ RC BIOS A, Thermo Scientific™ Fiberlite™ superspeed-flaskor (010-1491 och 0101-1492)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fiberlite F6-10x1000 LEX kolfiberrotor
Material Kolfiber
Typ Rotor
Kapacitet 10 x 1000 ml
Max. RCF 12,000 x g
Max. Hastighet 6,250 rpm
Radie (metrisk) 274 mm
Radie (metrisk) Min. 124 mm
K-faktor 5135
Max. Rörlängd 195 mm
Max. Diameter på rör 98 mm
Nettovikt 31.7 lb.
För användning med (utrustning) Sorvall BIOS A Centrifuge Heavy Duty
Vinkel 25°
Genomsnittlig RCF 12,000 x g
Inkluderar Komplett med set om 10 flaskor
Antal platser 10
Bioinneslutning Nej