Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite F65L-6 x 13,5 rotor med fast vinkel för WX+ Ultraspeed Centrifuges
Produktkod. 12101610
Change view
Kapacitet:
6 x 13,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12101610 6 x 13,5 ml Varje
1 options
Produktkod. 12101610 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 096067135
 Begränsad artikel
I lager
Bearbeta 6 x 13,5 ml vid hastigheter på 65 000 rpm och maximal RCF på 324 000 xg med den korrosionsfria kolfibern Thermo Scientific™ Fiberlite™ F65L-6 x 13,5 rotor med fast vinkel.
Bearbeta 6 x 13,5 mL vid hastigheter upp till 65 000 rpm och maximal RCF på 324 000 xg med den korrosionsfria kolfibern Thermo Scientific™ Fiberlite™ F65L-6 x 13,5 rotor med fast vinkel.
Fiberlite rotorer :
  • Minska körtiderna med högre G-krafter med våra lätta kolfiberrotorer
  • Säkerställ strukturell integritet med korrosions- och utmattningsbeständig design
  • Uppbackad av 15 års garanti
Beställningsinformation:
Röradaptrar säljs separat för att rymma en mängd olika rör med olika kapacitet; finns i paket om två. Kontakta återförsäljare för mer information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ WX, Sorvall Discovery™ SE-serien och Beckman™ Optima L Series centrifuger, Nalgene™ flaskor och rör
Rekommenderas för:
Densitetsgradientcentrifugering med liten kapacitet av subcellulära partiklar, nukleinsyror och differentiell centrifugering av små partiklar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fiberlite F65L-6 x 13,5 rotor med fast vinkel
Material Kolfiberkomposit
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 6 x 13,5 ml
Max. RCF 324,000 x g
Max. Hastighet 65,000 rpm
Radie (metrisk) 68.4 mm
Radie (metrisk) Min. 21 mm
K-faktor 70
Max. Rörlängd 76 mm
Max. Diameter på rör 16 mm
Nettovikt 9.5 lb. (4.31 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 30°
Min. RCF 99,372 x g