Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite™ H3-LV Rotor med stor volym svängande skopa
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10004124
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F och SL 40F Centrifuger
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10004124
Brand: Thermo Scientific™ 75003665
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför bearbetning av mikroplattor med stora volymer med denna svängande skokrotor med stor volym.
Genomför bearbetning av mikroplattor med hög volym med Thermo Scientific™ Fiberlite™ H3-LV Rotor med stor volym svängande skopa.
Funktioner
Fiberlite rotorer:
  • Lätta kolfiberrotorer minskar körtiderna genom att uppnå högre G-krafter
  • Korrosions- och utmattningsbeständig design säkerställer strukturell integritet
  • Rotorer har 15 års garanti och är kompatibla med Thermo Scientific™ Nalgene™ flaskor och rör för kompletta centrifuglösningar
Rekommenderas för:
Pelletering av celler och cellrester, proteinfällning, plasmidrening och uppsamling av fysiologiska vätskor för diagnostiska tester
Anmärkning:
†Prestanda kan variera beroende på centrifugmodell.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fiberlite H3-LV Storvolym Svängskoprotor för Thermo Scientific Sorvall Legend XT, Multifuge X3-serien
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 28 Standard eller 8 Deepwell Plates
Max. RCF 1,840 x g
Max. Hastighet 3,600 rpm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F och SL 40F Centrifuger
Vinkel 90°
Bioinneslutning Ja
Gröna funktioner Energieffektiv, mindre avfall