Läs mer
Thermo Scientific™ 15 mL koniska röradapter för Fiberlite F13-14 x 50cy Rotor och F15-8 x 50cy Rotor
Produktkod. 10556434
:
Adapter för 15mL koniska rör
Produktkod. 10556434
Brand: Thermo Scientific™ 75100378
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Adapter för centrifugrotor
Införliva Thermo Scientific™ Fiberlite™ Rotor Adaptrar med Fiberlite F13-14x50c och F15-8x50c rotorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Typ av rör Konisk
Kapacitet 15 mL
Beskrivning Adapter för 15mL koniska rör
Rörstorlek 15 mL