Läs mer
Fiboflapon, MedChemExpress
Beskrivning
Fiboflapon (GSK2190915
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fiboflapon |
| CAS | 936350-00-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C38H43N3O4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | GSK2190915 AM-803 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (78.39 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C(O)=O)(C)CC1=C(SC(C)(C)C)C2=CC(OCC3=CC=C(C)C=N3)=CC=C2N1CC4=CC=C(C5=CN=C(OCC)C=C5)C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 637.83 |
| Visa mer |