Läs mer
Fiboflapon sodium, MedChemExpress
Beskrivning
Fiboflapon sodium (GSK2190915
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fiboflapon sodium |
| CAS | 1196070-26-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C38H42N3NaO4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | GSK2190915 sodium salt AM-803 sodium |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (48.50 mM) |
| LEDER | CC(C(O[Na])=O)(C)CC1=C(SC(C)(C)C)C2=CC(OCC3=CC=C(C)C=N3)=CC=C2N1CC4=CC=C(C5=CN=C(OCC)C=C5)C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 659.81 |
| Visa mer |