missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fibrillin 1 Antibody (FBN1/6933), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
2415.00 SEK - 4800.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Fibrillin 1 |
|---|---|
| Klona | FBN1/6933 |
| Koncentration | 0.2 mg/ml |
| Utspädning | ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Användningsområden | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18671664
|
Novus Biologicals
NBP3-20532-100ug |
100 μg |
4800.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18698054
|
Novus Biologicals
NBP3-20532-20ug |
20 μg |
2415.00 SEK
20µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Fibrillin 1 Monoclonal antibody specifically detects Fibrillin 1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| Fibrillin 1 | |
| 0.2 mg/ml | |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Extracellular Matrix | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 2200 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
| FBN1/6933 | |
| ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Asprosin, FBN, fibrillin 1, fibrillin 1 (Marfan syndrome), fibrillin 15, fibrillin-1, MASS, MFS1, OCTD, SGS, SSKS, WMS | |
| Recombinant human Fibrillin 1 fragment around aa 330-476 (Exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel