Läs mer
Fibrinogen Antibody (1F3), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Produktkod. 18702453 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.2 mL
Produktkod. Kvantitet
18702453 0.2 mL
1 options
Produktkod. 18702453 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB12010066AF700
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Fibrinogen Monoclonal antibody specifically detects Fibrinogen in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoassay, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Fibrinogen
Användningsområden Western Blot, Immunoassay, Sandwich ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 1F3
Konjugera Alexa Fluor 700
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Fib2, fibrinogen alpha chain, fibrinogen, A alpha polypeptide, MGC119422, MGC119423, MGC119425
Värd art Mouse
Immunogen Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with fibrin degradation products.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.2 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenesis, Cancer, Cell Cycle and Replication
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2243
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2b