Läs mer
Fibrinogen Antibody (1F3), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Produktkod. 18718912 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.2 mL
Förpackningsstorlek:
0.2ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18718912 0.2 mL 0.2ml
1 options
Produktkod. 18718912 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB12010066AF750
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Fibrinogen Monoclonal antibody specifically detects Fibrinogen in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoassay, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Fibrinogen
Användningsområden Western Blot, Immunoassay, ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 1F3
Konjugera Alexa Fluor 750
Utspädning Western Blot, Immunoassay, Sandwich ELISA
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Fib2, fibrinogen alpha chain, fibrinogen, A alpha polypeptide, MGC119422, MGC119423, MGC119425
Värd art Mouse
Immunogen Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Fibrin degradation products.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.2 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenesis, Cancer, Cell Cycle and Replication
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2243
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2b