missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific Chemicals Fibrinogen-Binding Inhibitor Peptide

Produktkod. 15483559
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15483559

Brand: Thermo Scientific Chemicals J60863.M^

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For cellular and molecular biology applications

Inhibits the binding of fibrinogen and fibronectin

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Reningsmetod HPLC
Vanligt namn Fibrinogen γ-chain dodecapeptide
Formatera Solid
För användning med (applikation) Inhibits the binding of fibrinogen and fibronectin
Molekylvikt (g/mol) 1189.30
Produkttyp Fibrinogen-Binding Inhibitor Peptide
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO - research use only
Sekvens H-His-His-Leu-Gly-Gly-Ala-Lys-Gln-Ala-Gly-Asp-Val-OH

RUO – Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.