missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Fibrinogen Binding Inhibitor Peptide

Produktkod. 16482939
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16482939 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16482939 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1507
 Begränsad artikel

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Fibrinogen Binding Inhibitor Peptide is a dodecapeptide (HHLGGAKQAGDV, H12), which is a fibrinogen γ-chain carboxy-terminal sequence (γ400-411). Fibrinogen Binding Inhibitor Peptide is a specific binding site of the ligand for activated glycoprotein (GP) IIb/IIIa.

Specifikationer

Renhet 98.41%
CAS 89105-94-2
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 1189.28 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.