Läs mer
Novus Biologicals™ Fibronectin Antibody Blocking Peptide
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0,1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 2335 |
| Koncentration | 1 mg/ml |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | This peptide is useful as a blocking peptide for NBP1-91258. For further blocking peptide related protocol, click here . |
| Gene Alias | CIG, ED-B, fibronectin 1, FINC, FN, FN1, FNZ, GFND, GFND2, LETS, MSF, SMDCF |
| Gensymbol | FN1 |
| Kvantitet | 0,1 mg |
| Forskningskategori | Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers |
| Förvaringsbuffert | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |