Beskrivning
Humant fibronektin (HFN) är lämpligt för användning som en vidhäftningsfaktor vid förökning av celler in vitro när det används för att belägga cellodlingsytor, inklusive plastvaror, glasvaror och mikrobärarpärlor. Det används i cellvidhäftnings- och proliferationsanalyser på humana endotelceller, humana keratinocyter och humana dermala fibroblaster.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 86088-83-7 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | CIG, Cold insoluble globulin, Fibronectin from human plasma= |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (1 mg/ml vid 37 °C). |
| Procent renhet | ≥95 % |
| Fysisk form | Fast |