Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ficin, fig tree latex
Produktkod. 15462959
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15462959 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15462959 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60136.14
 Begränsad artikel
I lager
Immobilized Ficin was specifically designed for cleavage of mouse IgG1 into F(ab')2 or Fab fragments. Ficin acts on bonds involving uncharged and/or aromatic amino acids. The immobilization of ficin enhances stability against denaturation, heat and autolysis. Immobilization also eliminates any potential for antibody-enzyme adducts that cause continued sample digestion. In addition to these advantages, immobilization allows the ficin to be reused.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 g
Förpackning Glass bottle
Form Lyophilized
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ficin, fig tree latex
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ficin