Läs mer
Melford Ficoll
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Beskrivning
Ficoll är en oladdad polymer av sackaros som ofta används för att stabilisera celler och isolera kärnor och organeller.
Ficoll är en oladdad polymer av sackaros som ofta används för att stabilisera celler och isolera kärnor och organeller. Används även i Denhardt's Reagent och i gelladdningsbuffertar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ficoll |
| CAS | 26873-85-8 |
| Kvantitet | 25 g |