Läs mer
Melford Ficoll
Produktkod. 30018265
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018265 5 g
30018264 25 g
30018263 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018265 Leverantör Melford Leverantörsnummer F104005.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Ficoll är en oladdad polymer av sackaros som ofta används för att stabilisera celler och isolera kärnor och organeller.
Ficoll är en oladdad polymer av sackaros som ofta används för att stabilisera celler och isolera kärnor och organeller. Används även i Denhardt's Reagent och i gelladdningsbuffertar.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ficoll
CAS 26873-85-8
Kvantitet 5 g