Beskrivning
- Tillverkad under en kvalitetsledning certifierad enligt ISO13485:2003
- Steril och redo att användas; stabil i minst 3 år vid korrekt förvaring
- Låga nivåer av endotoxin (< 0,12 EU/mL) säkrad och testad
- Ficoll-Paque PREMIE
- Optimerad för isolering av mononukleära celler från mänskligt perifert blod, benmärg och navelsträngsblod.
- Ficoll-Paque PREMIUM 1,084
- Kan användas för att isolera ett brett spektrum av mänskliga mononukleära celler inklusive de med högre densitet och för att separera blodceller från möss eller råttor.
- Ficoll-Paque PREMIUM 1,073
- Kan användas vid isolering av humana mononukleära celler med lägre densitet (t.ex. mesenkymala stromaceller eller monocyter).
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 6 x 100 ml |
| För användning med (applikation) | Kan användas vid isolering av humana mononukleära celler med lägre densitet (t.ex. mesenkymala stromaceller eller monocyter). |
| Endotoxinnivå | < 0,12 EU/ml |
| Osmolalitet | 276-298 mOsm/kg |
| Färg | Färglös till svagt gul |
| Densitet | 1.074 g/mL |
| Sterilitet | Sterila |
| Form | Vätska |
| Innehåll och lagring | 4–30 °C |