Läs mer
Cytiva Ficoll-Paque™ PREMIUM, 1,078 g/ml
Produktkod. 11743219 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
6 x 100 ml
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11743219 6 x 100 ml Paket med 6
11753219 6 x 500 ml Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11743219 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17544202
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För densitetsgradientcentrifugeringspreparat av mononukleära celler från perifert blod, benmärg och navelsträngsblod. Cytiva Life Sciences™ Ficoll-Paque™ PREMIUM är en serie sterila, färdiga att använda densitetsgradientmedia tillverkade under ett kvalitetsledningssystem.
  • Tillverkad under en kvalitetsledning certifierad enligt ISO13485:2003
  • Steril och redo att användas; stabil i minst 3 år vid korrekt förvaring
  • Låga nivåer av endotoxin (< 0,12 EU/mL) säkrad och testad
  • Ficoll-Paque PREMIE
  • Optimerad för isolering av mononukleära celler från mänskligt perifert blod, benmärg och navelsträngsblod.
  • Ficoll-Paque PREMIUM 1,084
  • Kan användas för att isolera ett brett spektrum av mänskliga mononukleära celler inklusive de med högre densitet och för att separera blodceller från möss eller råttor.
  • Ficoll-Paque PREMIUM 1,073
  • Kan användas vid isolering av humana mononukleära celler med lägre densitet (t.ex. mesenkymala stromaceller eller monocyter).
Beställningsinfo
Regulatory Support File (RSF) är tillgänglig för Ficoll-Paque PREMIE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 6 x 100 ml
Innehåll och lagring 4–30 °C
För användning med (applikation) Optimerad för isolering av mononukleära celler från mänskligt perifert blod, benmärg och navelsträngsblod.
Endotoxinnivå < 0,12 EU/ml
Osmolalitet 288-310 mOsm/kg
Färg Färglös till svagt gul
Produkttyp Centrifugeringsmedia
Densitet 1.078 g/mL
Sterilitet Sterila
Form Vätska