Läs mer
Cytiva Ficoll PM 70 Centrifugering Media
Produktkod. 11500734 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11500734 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11500734 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17031010
 Begränsad artikel
I lager
Bete dig som idealiska neutrala sfärer. Cytiva™ Ficoll PM70 Centrifugering Media anses vara de molekyler som väljs för att studera porstorleksfördelning och membranens permeabilitet.
  • Sackarospolymer med hög molekylvikt (70 000) bildad genom sampolymerisation av sackaros med epiklorhydrin
  • Mycket grenad struktur och hög halt av hydroxylgrupper innebär god löslighet i vattenhaltiga medier med koncentrationer upp till 50% vikt/volym som lätt kan uppnås
  • Visar minimal toxicitet, plus gynnsam viskositet och osmotiska egenskaper
  • Låga endotoxinnivåer (< 0,12 EU/mg)
För användning i perfusionsmedia för laboratoriestudier på dextrankänsliga djur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 g
Innehåll och lagring 4–30 °C
För användning med (applikation) Speciellt avsedd för användning i perfusionsmedier för laboratoriestudier på dextrankänsliga djur.
Viskositet ≈10 ml/g
Endotoxinnivå 0,12 EU/mg
Färg Vitt
Produkttyp Centrifugeringsmedia
Form Pulver