Läs mer
Cytiva Ficoll PM400
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5kg
Beskrivning
- För att producera densitetsgradienter för separation av celler och subcellulära komponenter genom centrifugering eller genom sedimentering vid gravitationsenhet
- Neutral, starkt grenad, hydrofil polymer av sackaros som lätt löses i vattenlösning
- Koncentrationer på upp till 50 % (vikt/volym) som täcker densiteter på upp till 1,2 g/ml kan uppnås
- Har bättre osmotiska egenskaper än sackaros
- Bevarar funktionell och morfologisk integritet
- Användbar för att separera celler som är känsliga för centrifugering och för att separera celler med liknande densitet men olika storlek
- Penetrerar inte biologiska membran
- Fungerar som råvara för beredning av Ficoll-Paque gradienter
- Används i andra applikationer som elektrofores, hybridisering, kryokonservering och som en haptenbärare
- Levereras som torra pulver
- Används vid bildning av densitetsgradienter för separation och isolering av eukaryota celler, organeller och bakterieceller, som ett stabiliseringsmedel och som ett separationsmedium för isolering av lymfocyter
- Används i definierade odlingsmedier, nukleinsyrahybridisering, elektrofores och immunologiska studier
- Används för gradientcentrifugering i alla typer av centrifugrotorer och för separation vid gravitationsenhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 kg |
| Innehåll och lagring | 4–30 °C |
| För användning med (applikation) | Cellisolering |
| Viskositet | 5η r vid 20 °C: 10 % (vikt/volym), 20η r vid 20 °C: 20 % (vikt/volym), 60η r vid 20 °C: 30 % (vikt/volym, 180η r vid 20°°C: 40 % (vikt/volym), 600η r vid 20 °C: 50 % (vikt/volym) |
| Endotoxinnivå | 0,12 EU/mg |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Centrifugeringsmedia |
| Densitet | 1.2 g/mL |
| Form | Pulver |