Läs mer
Cytiva Ficoll PM400
Produktkod. 11590724 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11590724 500 g 500g
11580724 100 g 100g
11570724 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11590724 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17030050
 Begränsad artikel
I lager
Sackarospolymerer med hög molekylvikt bildade genom sampolymerisation av sackaros med epiklorhydrin. Cytiva™ Ficoll PM400 är en syntetisk neutral, mycket förgrenad hydrofil sackarospolymer, som används för att producera densitetsgradienter för separation av celler och subcellulära komponenter genom centrifugering eller genom sedimentering vid gravitationsenhet.
  • För att producera densitetsgradienter för separation av celler och subcellulära komponenter genom centrifugering eller genom sedimentering vid gravitationsenhet
  • Neutral, starkt grenad, hydrofil polymer av sackaros som lätt löses i vattenlösning
  • Koncentrationer på upp till 50 % (vikt/volym) som täcker densiteter på upp till 1,2 g/ml kan uppnås
  • Har bättre osmotiska egenskaper än sackaros
  • Bevarar funktionell och morfologisk integritet
  • Användbar för att separera celler som är känsliga för centrifugering och för att separera celler med liknande densitet men olika storlek
  • Penetrerar inte biologiska membran
  • Fungerar som råvara för beredning av Ficoll-Paque gradienter
  • Används i andra applikationer som elektrofores, hybridisering, kryokonservering och som en haptenbärare
  • Levereras som torra pulver
  • Används vid bildning av densitetsgradienter för separation och isolering av eukaryota celler, organeller och bakterieceller, som ett stabiliseringsmedel och som ett separationsmedium för isolering av lymfocyter
  • Används i definierade odlingsmedier, nukleinsyrahybridisering, elektrofores och immunologiska studier
  • Används för gradientcentrifugering i alla typer av centrifugrotorer och för separation vid gravitationsenhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 500 g
Innehåll och lagring 4–30 °C
För användning med (applikation) Cellisolering
Viskositet 5η r vid 20 °C: 10 % (vikt/volym), 20η r vid 20 °C: 20 % (vikt/volym), 60η r vid 20 °C: 30 % (vikt/volym, 180η r vid 20°°C: 40 % (vikt/volym), 600η r vid 20 °C: 50 % (vikt/volym)
Endotoxinnivå 0,12 EU/mg
Färg Vitt
Produkttyp Centrifugeringsmedia
Densitet 1.2 g/mL
Form Pulver