Läs mer
Cytiva Ficoll PM70 Perfusionsmedia
Produktkod. 11510734 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Produkttyp:
Perfusionsmedia
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11510734 Perfusionsmedia 500g
1 options
Produktkod. 11510734 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17031050
 Begränsad artikel
I lager
En sackarospolymer med hög molekylvikt med minimal toxicitet och god löslighet i vattenlösningar.
  • Stabil i neutrala och alkaliska lösningar
  • Hydrolyseras snabbt i pH 3-lösningar, speciellt vid hög temperatur
  • Lättlösligt i vattenhaltigt medium i pulverform
  • Bra viskositet och osmotiska egenskaper
  • 50 % koncentrationer (vikt/volym) kan enkelt uppnås
Speciellt avsedd för användning i perfusionsmedier för laboratoriestudier på dextrankänsliga djur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
Produkttyp Perfusionsmedia
Kvantitet 0.5 kg
För användning med (applikation) Labbstudie på dextrankänsliga djur