Läs mer
FICOLL™ , vitt pulver, MP Biomedicals™
Produktkod. 11460182 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460182 10 g 10g
11480182 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460182 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0216000310
Kemiska identifierare
CAS 26873-85-8
Molekylformel C15H27ClO12
Molekylvikt (g/mol) 434.819
InChI-nyckel IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
Synonym ficol 400
PubChem CID 88330506
IUPAC-namn 2-(klormetyl)oxiran;(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FICOLL™
Färg Vitt
Densitet up to 1.2g/mL
Kvantitet 10 g
Formel vikt ≈400,000
Fysisk form Fast