Läs mer
FICZ, MedChemExpress
Beskrivning
FICZ is a potent aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist with a Kd of 70 pM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FICZ |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 172922-91-7 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H12N2O |
| Synonym | 6-Formylindolo[3,2-b]carbazole |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (35.17 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=CC1=C2C(NC3=C2C=CC=C3)=CC4=C1NC5=C4C=CC=C5 |
| Visa mer |