Läs mer
Fidaxomicin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fidaxomicin |
| CAS | 873857-62-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C52 H74 Cl2 O18 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Oxacyclooctadeca-3,5,9,13,15-pentaen-2-one, 3-[[[6-deoxy-4-O-(3,5-dichloro-2-ethyl-4,6-dihydroxybenzoyl)-2-O-methyl-β-D-mannopyranosyl]oxy]methyl]-12-[[6-deoxy-5-C-methyl-4-O-(2-methyl-1-oxopropyl)-β-D-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-11-ethyl-8-hydroxy-18-[(1R)-1-hydroxyethyl]-9,13,15-trimethyl-, (3E,5E,8S,9E,11S,12R,13E,15E,18S)-, (3E,5E,8S,9E,11S,12R,13E,15E,18S)-3-[[[6-Deoxy-4-O-(3,5-dichloro-2-ethyl-4,6-dihydroxybenzoyl)-2-O-methyl-β-D-mannopyranosyl]oxy]methyl]-12-[[6-deoxy-5-C-methyl-4-O-(2-methyl-1-oxopropyl)-β-D-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-11-ethyl-8-hydroxy-18-[(1R)-1-hydroxyethyl]-9,13,15-trimethyloxacyclooctadeca-3,5,9,13,15-pentaen-2-one, Clostomicin B1, Dificid, Dificlir, Fidaxomicin, Fidaxomycin, Lipiarmicin, Lipiarmycin, Lipiarmycin A 3, OPT 80, PAR 01, PAR 101, R-Tiacumicin B, Tiacumicin B |
| InChI formel | InChI=1S/C52H74Cl2O18/c1-13-30-22-26(6)33(56)18-16-15-17-31(23-66-51-45(65-12)42(61)44(29(9)67-51)69-49(64)35-32(14-2)36(53)39(58)37(54)38(35)57)48(63)68-34(28(8)55)20-19-25(5)21-27(7)43(30)70-50-41(60)40(59)46(52(10,11)72-50)71-47(62)24(3)4/h15-17,19,21-22,24,28-30,33-34,40-46,50-51,55-61H,13-14,18,20,23H2,1-12H3/b16-15+,25-19+,26-22+,27-21+,31-17+/t28-,29-,30+,33+,34+,40-,41+,42+,43+,44-,45+,46+,50-,51-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@H]1\C=C(/C)\[C@@H](O)C\C=C\C=C(/CO[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](OC(=O)c3c(O)c(Cl)c(O)c(Cl)c3CC)[C@H](O)[C@@H]2OC)\C(=O)O[C@@H](C\C=C(/C)\C=C(/C)\[C@@H]1O[C@@H]4OC(C)(C)[C@@H](OC(=O)C(C)C)[C@H](O)[C@@H]4O)[C@@H](C)O |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4S,5S,6R)-6-[[(3E,5E,8S,9E,11S,12R,13E,15E,18S)-12-[(2R,3S,4R,5S)-3,4-dihydroxy-6,6-dimetyl-5-(2-metylpropanoyloxi)oxan-2-yl]oxy-11-etyl-8-hydroxy-18-[(1R)-1-hydroxyethyl]-9,13,15-trimetyl-2-oxo-1-oxacyklooctadeca-3,5,9,13,15-pentaen-3-yl]metoxi]-4-hydroxy-5-metoxy-2-metyloxan-3-yl] 3,5-dikloro-2-etyl-4,6-dihydroxybenzoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 1058.04 |
| Visa mer |