Läs mer
Implen™ Field Kit för NanoPhotometer™
Handla allt Implen Produkter
Typ:
Fältkit för nanofotometern
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De NanoPhotometer™ field kit är ditt mobila screeninglabb. Med upp till 8 timmars batteridrift behöver du inte oroa dig för ett eluttag. Det bekväma NanoPhotometer™ rullväskan är speciellt utformad för att passa in i soporna på de flesta större flygbolag. Att följa TSA krav väskan kan förses med en TSA lås för säker flygtransport.
- Yttermått 480 x 380 x 240 mm
- Innermått 460 x 360 x 210 mm
- Vikt 5,5 kg
- Totalhöjd när handtaget är helt utdraget 1040 mm
- Insatser Specialanpassat tvärbundet skum, typ: PLZ LD 45
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Yttermått - 480 x 380 x 240 mm, Invändiga mått - 460 x 360 x 210 mm |
| Typ | Fältkit för nanofotometern |
| För användning med (applikation) | Spektroskopi var som helst (upp till 8 timmars batteridrift) |
| Håller | Pipett-, prov- och buffertbehållare, tillbehör och dokumentation |
Endast för forskning