Läs mer
FIIN-3, MedChemExpress
Produktkod. 16483547
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483547 50 mg -
16480008 5 mg -
16467528 10 mg -
16407486 100 mg -
16401739 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16483547 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18603
MedChemExpress FIIN-3 is an irreversible inhibitor of FGFR with an IC50 of 13.1, 21, 31.4, and 35.3 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4, respectively.
FIIN-3 is an irreversible inhibitor of FGFR with an IC50 of 13.1, 21, 31.4, and 35.3 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FIIN-3
CAS 1637735-84-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C34H36Cl2N8O4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (14.46 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER C=CC(NC1=CC=C(CN(C(NC2=C(Cl)C(OC)=CC(OC)=C2Cl)=O)C3=NC=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4)=C3)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 691.61
Formel vikt 691.61
Procent renhet 96.47%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease