missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Filanesib, MedChemExpress

Produktkod. 16498937
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498937 5 mg
16442467 50 mg
16406666 100 mg
16406358 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16498937 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15187

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Filanesib (ARRY-520) is a selective and noncompetitive kinesin spindle protein (KSP) inhibitor, with an IC50 of 6 nM for human KSP. Filanesib induces cell death by apoptosis in vitro. Filanesib has potent anti-proliferative activity.

Filanesib (ARRY-520) is a selective and noncompetitive kinesin spindle protein (KSP) inhibitor, with an IC50 of 6 nM for human KSP. Filanesib induces cell death by apoptosis in vitro. Filanesib has potent anti-proliferative activity.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Filanesib
CAS 885060-09-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22F2N4O2S
Kvantitet 5 mg
Synonym ARRY-520
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.82 mM)
LEDER O=C(N1[C@@](C2=CC=CC=C2)(CCCN)SC(C3=CC(F)=CC=C3F)=N1)N(OC)C
Molekylvikt (g/mol) 420.48
Formel vikt 420.48
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.