Läs mer
(±)-Filbertone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Filbertone |
| CAS | 102322-83-8 |
| Molekylformel | C8H14O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (E)-5-Methyl-2-hepten-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+ |
| LEDER | CCC(C)C(=O)\C=C\C |
| IUPAC-namn | (E)-5-metylhept-2-en-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.2 |
| Formel vikt | 126.1045 |