Läs mer
Thermo Scientific™ Filgotinib, 95 %
Produktkod. 17190646 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17190646 100 mg
1 options
Produktkod. 17190646 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 468181000
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Filgotinib
CAS 1206161-97-8
Synonym N-[5-[4-[(1,1-Dioxido-4-tiomorfolinyl)metyl]fenyl][1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-yl]-cyklopropankarboxamid
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C21H23N5O3S
Formel vikt 425.51
Fysisk form Fast
Produkttyp Reagens
Renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Filgotinib
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Filgotinib