Läs mer
Filgotinib, MedChemExpress
Beskrivning
Filgotinib (GLPG0634) is a selective and orally active JAK1 inhibitor with IC50 of 10 nM, 28 nM, 810 nM, and 116 nM for JAK1, JAK2, JAK3, and TYK2, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Filgotinib |
| CAS | 1206161-97-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H23N5O3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | GLPG0634 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (58.75 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C(C1CC1)NC2=NN3C(C4=CC=C(CN5CCS(CC5)(=O)=O)C=C4)=CC=CC3=N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.5 |
| Visa mer |