Läs mer
Filipin III, MedChemExpress
Beskrivning
Filipin III is the major component of Filipin, a 28-membered ring pentaene macrolide antifungal antibiotic produced by S. filipinensis, S. avermitilis and S. miharaensis. Filipin interacts with membrane sterols causing the alteration of membrane structure.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Filipin III |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 480-49-9 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C35H58O11 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| LEDER | O=C1O[C@H](C)[C@@H](O)/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C(C)/[C@@H](O)C[C@H](O)C[C@H](O)C[C@H](O)C[C@H](O)C[C@H](O)C[C@H](O)[C@H]1[C@H](O)CCCCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 654.83 |
| Visa mer |