Läs mer
Filipin III, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Filipin III |
| CAS | 480-49-9 |
| Molekylformel | C35H58O11 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Oxacyclooctacosane, Filipin III deriv., 14-Deoxylagosin, 15-Deoxylagosin, 1',26-Dihydroxyfilipin I, 1'-Hydroxyfilipin II, 1'-epi-Filipin IV, Filimarisin, NSC 3364, NSC 38092, [3R-[3R*(R*),4S*,6S*,8S*,10R*,12R*,14R*,16S*,17E,19E,21E,23E,25E,27S*,28R*]]-4,6,8,10,12,14,16,27-Octahydroxy-3-(1-hydroxyhexyl)-17,28-dimethyloxacyclooctacosa-17,19,21,23,25-pentaen-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C35H58O11/c1-4-5-11-16-31(42)34-33(44)22-29(40)20-27(38)18-25(36)17-26(37)19-28(39)21-32(43)23(2)14-12-9-7-6-8-10-13-15-30(41)24(3)46-35(34)45/h6-10,12-15,24-34,36-44H,4-5,11,16-22H2,1-3H3/b7-6+,10-8+,12-9+,15-13+,23-14?/t24-,25+,26-,27+,28-,29+,30+,31-,32+,33+,34-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCC[C@@H](O)[C@@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)C[C@H](O)C(=C\C=C\C=C\C=C\C=C\[C@H](O)[C@@H](C)OC1=O)C |
| IUPAC-namn | (3R,4S,6S,8S,10R,12R,14R,16S,19E,21E,23E,25E,27S,28R)-4,6,8,10,12,14,16,27-octahydroxy-3-[(1R)-1-hydroxyhexyl]-17,28-dimethyl-1-oxacyclooctacosa-17,19,21,23,25-pentaen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 654.83 |
| Formel vikt | 654.3979 |